Description
Rotor angulaire ultra rapide offrant une solution dédiée pour les tubes coniques de 15 ml pour la séparation et le fractionnement sub-cellulaire.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration du cycle tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
- Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
- Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
- Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
Specifications
Specifications
| Description | Rotor angulaire fixe A21 - 24x15 |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 24 x 15 mL |
| FCR max. | 63 049 x g (couronne extérieure), 63 049 x g (couronne intérieure) |
| Vitesse max. | 21 500 tr/min |
| Rayon (métrique) | 158 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 57 mm |
| Facteur K | 379 |
| Longueur max. du tube | 121,5 mm |
| Show More |