Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ A22-24x16
Code produit 13497868 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 x 16 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13497868 24 x 16 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13497868 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9080.00€
    8580.00€ / 1 pièces
    Économisez 500.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Réduisez le temps de configuration et travaillez en étant assuré que le rotor est sécurisé grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ A22-24 x 16 ml.
Rotor angulaire ultra rapide accueillant des tubes de 16 ml pour la séparation sub-cellulaire.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration du cycle tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire A22-24x16
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 24 x 16 mL
FCR max. 60 063 x g (couronne extérieure), 60 063 x g (couronne intérieure)
Vitesse max. 22 000 tr/min
Rayon (métrique) 111 mm (couronne extérieure), 111 mm (couronne intérieure)
Rayon (métrique) Min. 54 mm (couronne extérieure), 39 mm (couronne intérieure)
Facteur K 377 (extérieur) ; 547 ( intérieur )
Longueur max. du tube 102 mm
Diamètre max. du tube 18 mm
Poids net 7,7 kg (17,9 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 28/40°
Biocontainment Oui