Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ A23-6x100
Code produit 15116214 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
15116214 6 x 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15116214 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9225.00€
    7301.04€ / 1 pièces
    Économisez 1923.96€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Effectuez un large éventail d’applications avec les divers adaptateurs pour tubes plus petits du rotor à angles fixes Thermo Scientific™ A23-6 x 100.
Rotor angulaire ultra rapide accueillant des tubes de 100 ml ou des adaptateurs polyvalents pour utiliser des tubes plus petits.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration du cycle tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire A23-6x100
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 100 mL
FCR max. 62 976 x g
Vitesse max. 23 500 tr/min
Rayon (métrique) 102 mm
Rayon (métrique) Min. 34 mm
Facteur K 503
Longueur max. du tube 105 mm
Diamètre max. du tube 38 mm
Poids net 7,2 kg (15,8 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 25°
Biocontainment Oui