Learn More
Elma™ Nettoyant concentré A25
Description
- Convient aux matériaux en métal, verre, céramique et plastique
- Ne convient pas à l’aluminium, au magnésium, aux alliages de métaux légers et à la verrerie sensible aux nettoyants alcalins
- Élimine les marquages, les étiquettes, les graisses des joints en verre rodé, les résidus résinifiés et goudronneux, les dépôts de savon de chaux et empêche qu’ils se déposent à nouveau, le sang, la salive, les résidus de protéines, les résidus osseux et tissulaires, les graisses et huiles, les résidus de polissage et broyage, les empreintes digitales et la poussière
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant Lab Clean A25 |
| pH | 12 |
| Certifications/Conformité | Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1814 |
| Composition | Tensioactifs amphotères 5 à 15 %, tensioactifs non ioniques 5 à 15 %, phosphates < 5 %, polycarboxylates |
| Concentration | Unité à ultrasons 1 à 2 %, lave-vaisselle 0,5 à 1 % |
| Type de conteneur | Flacon |
| Contenu et stockage | 5°C à 30°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier |
| Volume (métrique) | 10 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol,ethoxylated, C10 fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxylated,potassium-hydr