Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs réfrigérés ARCTIC A25
Code produit 11690901 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
17 L/min.
20 L/min
24 L/min
Type de contrôleur:
AC150
AC200
PC200
SC100
SC150
SC150L
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Type de contrôleur Tension Fréquence unitSize
11690901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz 1 pièce
11650851 17 L/min. SC100 230 V 50 Hz 1 pièce
11640871 17 L/min. SC150 230 V 50 Hz 1 pièce
11670881 17 L/min. SC150L 230 V 50 Hz 1 pièce
11610931 20 L/min AC200 230 V 50 Hz 1 pièce
12682825 24 L/min PC200 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11690901 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LT1555251B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00€
    5422.00€ / 1 pièces
    Économisez 338.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le bain à circulation réfrigéré A25 permet un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures de - 25°C - + 200°C et un volume maximal de 12 litres.
Le bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific™ A25 fournit un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures de -25° à +200°C et un volume maximal de 12 litres. Sur les bains à circulation réfrigérés équipés d'un réservoir en acier inox, la capacité de refroidissement, la plage de températures et le volume sont configurables pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Ils disposent d’une puissance de refroidissement supérieure, d’une plage de températures étendue, de puissantes pompes foulantes / aspirantes et de dispositifs de contrôle numériques sophistiqués pour garantir précision et reproductibilité. Choisissez parmi trois contrôleurs pour obtenir la flexibilité nécessaire à la création de la solution parfaite pour votre application.
  • La fonctionnalité d’économie d’énergie limite la consommation d’électricité : surveillance étroite de la capacité de refroidissement en fonction des besoins de l’application
  • Les petits circulateurs réfrigérés sont optimisés pour utiliser le moins d’espace possible et faire le moins de bruit possible
  • Bains solides en acier inoxydable
  • Thermostat orientable à 90°, pouvant être placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
  • Ensemble de circulation externe inclus pour le raccordement aux tuyaux M16×1, 0,25 NPT mâle, 9,5 mm (0,375 po) D.E.
  • Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués avec une réfrigération complète et aucune détérioration de l’appareil
  • Orifice de vidange à l’avant
  • Poignées intégrées
  • Réfrigérant sans CFC
Inclut :
Câbles de contrôle, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi) et couvercle de bain
Recommandé dans les cas suivants :
  • Étalonnage
  • Bioréacteurs
  • Évaporateurs rotatifs
  • Condenseurs
  • Tests d’échantillons / de matériaux
  • Préparation d’échantillons / de matériaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3,17 gal
Type de contrôleur AC150
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Puissance de refroidissement 500 W
Débit 20 L/min
Type de pompe Pompe foulante, pompe d’aspiration
Gamme de températures de -25°C à +150°C
Pression max. 475 mbar/6,89 psi
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température 0,01°C
Thermostat AC150
Dimensions (L x l x H) 19 x 10,7 x 28 in (48,3 x 27,3 x 71,1 cm)
Longueur (impériale) 19 in
Longueur (impériale) intérieure 7,2 in
Longueur (métrique) 48,3 cm
Longueur (métrique) intérieure 18,4 cm
Largeur (impériale) 10,7 in
Largeur (impériale) intérieure 6,8 in
Largeur (métrique) 27,3 cm
Largeur (métrique) intérieure 17,3 cm
Hauteur (impériale) 28 in
Hauteur (métrique) 71.1 cm
Profondeur (impériale) intérieure 8 in
Profondeur (métrique) intérieure 20,4 cm
Poids (impériale) 79,5 lb
Poids (métrique) 36,1 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz