Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ A27-6x50
Code produit 15346923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15346923 6 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15346923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9430.00€
    8910.00€ / 1 pièces
    Économisez 520.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Maintenez de faibles températures d’échantillons à toutes les vitesses avec une FCR élevée grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ A27-6 x 50 ml.
Rotor angulaire offrant des performances FCR élevées tout en maintenant les températures d’échantillons les plus basses à toutes les vitesses.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration du cycle tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire A27-6x50
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 50 mL
FCR max. 79 057 x g
Vitesse max. 27 000 tr/min
Rayon (métrique) 97 mm
Rayon (métrique) Min. 24 mm
Facteur K 485
Longueur max. du tube 108 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 5,58 kg (12,3 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 34°
Biocontainment Oui