Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ A27-8x50
Code produit 13584560 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13584560 8 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13584560 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9755.00€
    9420.00€ / 1 pièces
    Économisez 335.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Rotor angulaire à performances FCR élevées pour la protéomique, la séparation des virus et des particules sub-cellulaires dans une conception Thermo Scientific SS-34 actualisée.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration du cycle tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire fixe A27 - 8 x 50
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 50 mL
FCR max. 87 207 x g
Vitesse max. 27 000 tr/min
Rayon (métrique) 107 mm
Rayon (métrique) Min. 33 mm
Facteur K 408
Longueur max. du tube 108 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 6,8 kg (15,0 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 34°
Biocontainment Oui