Learn More
KleenGuard™ Combinaisons de protection contre les liquides et les particules A40
Product Code. 11744903
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Unit Size:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
11744903 L 25 pièces
11774903 3XL 25 pièces
11734903 M 25 pièces
11764903 2XL 25 pièces
11765763 S 25 pièces
11754903 XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11744903 Supplier KleenGuard™ Supplier No. 97920
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Améliorent la sécurité et le confort dans les zones à risque élevé, offrant une protection générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules Kimberly-Clark™ KleenGu
  • Chaque sac en polyéthylène pour combinaisons à capuche de protection contre les liquides et les particules KleenGuard™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant
Type de couture Piqué
Résistance Eau, Produits chimiques, Liquide, Particule
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 15,6 po
Longueur (métrique) 40 cm
Poids (impériale) 15,73 lbs
Poids (métrique) 7,15kg
Quantité 25/boîte