Learn More
KleenGuard™ Combinaisons de protection contre les liquides et les particules A40
Code produit 11754903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11754903 XL 25 pièces
11774903 3XL 25 pièces
11734903 M 25 pièces
11764903 2XL 25 pièces
11765763 S 25 pièces
11744903 L 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11754903 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 97930
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorent la sécurité et le confort dans les zones à risque élevé, offrant une protection générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques. Les combinaisons de protection contre les liquides et les particules Kimberly-Clark™ KleenGu
  • De couleur blanche
  • À usage unique, jetables
  • Sans silicone et antistatique
  • Capuchon conçu spécialement pour s’adapter à un appareil respiratoire
  • Permet de réduire la contamination dans des zones critiques et à faible peluchage
  • Fermeture à glissière pleine longueur, coutures surjetées et tissu à double couche
  • Idéale pour une protection contre les particules larges, les poussières radioactives et les éclaboussures de produits chimiques
  • Appropriée pour les applications dans les domaines pharmaceutiques, de la fabrication, du service public, de l’électronique, de l’agriculture et de peinture par pulvérisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant
Type de couture Piqué
Stérilité Stérile
Résistance Eau, Produits chimiques, Liquide, Particule
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 15,6 po
Longueur (métrique) 40 cm
Poids (impériale) 17,006 lbs
Poids (métrique) 7,73kg
Quantité 25/boîte