Learn More
Leica Microsystems Stéréomicroscope A60F
Code produit 11980878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Bras de support flexible
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11980878 Bras de support flexible 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11980878 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 10450311
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Hauteur (métrique) 35,6 cm
Comprend Bras de support flexible
Longueur (métrique) 17,4 cm
Dimensions (L x l x H) 17,4 x 119,0 x 35,6 cm
Type de produit Stéréomicroscope