Learn More
Leica Microsystems Stéréomicroscope A60S
Code produit 11910858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
De 5X à 30X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
11910858 De 5X à 30X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11910858 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 10450310
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Travaillez dans le confort tout en manipulant de grands échantillons. Le stéréomicroscope Leica Microsystems™ A60S facilite un haut débit d’échantillons, une visibilité optimale et un traitement facile des sous-ensembles.
  • Conçu pour de longues périodes d’utilisation continue et s’adapte rapidement aux différents utilisateurs.
  • Avec un angle de vision de 38°, le A60 permet à l’utilisateur de maintenir une position de tête naturelle.
  • Les éléments de fonctionnement tels que le réglage du zoom, le bouton de mise au point et la lampe à anneau sont intuitifs et facilement accessibles par les utilisateurs gauchers et droitiers.
  • Consultez 80 % de plus de votre échantillon avec un champ d’objet de 46 mm.
  • Accédez confortablement à votre échantillon en raison de la distance de travail de 122 mm.
  • Manipulation aisée, moins de recentrage et gain de temps grâce à une profondeur de champ de 13,6 mm et à la technologie Leica™ FusionOptics.
  • Permet une vue d’ensemble des grandes surfaces et une observation détaillée avec une plage de grossissement de 5 x à 30 x.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 40,2 cm
Largeur (métrique) 79,2 cm
Pouvoir grossissant De 5X à 30X
Champ de vision 46 mm
Longueur (métrique) 23,0 cm
Type de produit Stéréomicroscope