Learn More
Kimtech™ A7 P+™ blouses de laboratoire
Artikelnummer. 13569020
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Packungsgröße:
15 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions Packungsgröße
13569020 Très grand 15 pièces
13529020 Standard 15 pièces
13549020 Moyen 15 pièces
13559020 Grand 15 pièces
13589020 2XL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13569020 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 97730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    95.52€ / 15 pièces
    Économisez 51.48€
    35% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Avec un toucher semblable à celui du tissu et un risque réduit de stress thermique, ces blouses de laboratoire assurent un contrôle de la contamination même lors d'une utilisation prolongée. Kimtech™ A7 P+™ Blouses de laboratoire en tissu non tissé SMS Tissu avec coutures triples, sans silicone ni latex.
Conformité assurée :
  • Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425 : protection limitée contre les projections chimiques de type 6 (PB)
  • Vêtements antistatiques EN1149-1
  • Résistance à la traction EN ISO 13934-1 Classe 1 sur 3
  • Résistivité de surface EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm
  • Test de perte de particules (tambour de Helmke) IEST RP-CC003.3 catégorie II
  • Efficacité de filtration bactérienne (3.0 μm) ASTM F2100 > 99%
Caractéristiques:
  • Blouses de laboratoire jetables de haute qualité avec triples coutures et matériau multicouche respirant.
  • Des dispositifs de protection améliorés sont inclus, tels que des cols hauts Mao, des passe-pouces et des manches extra-longues pour assurer la bonne tenue des gants de laboratoire par-dessus les blouses.
  • Le matériau respirant du manteau comprend des niveaux élevés de protection contre les particules et les bactéries (avec une efficacité de filtration de 99 %).
  • Les manteaux sont emballés individuellement, ce qui les rend adaptés à ISO 7 zones (niveau C).
  • Antidérapant et faible peluchage.
  • protection limitée contre les projections chimiques de type 6 (PB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Dimensions Très grand
Matériau SMS, Polypropylène, stratifié de polyéthylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Modèle En dessous de la longueur des hanches
Nbre de poches Aucun
Certifications/Conformité Catégorie III de la directive 89/686/CEE
À utiliser avec (application) Assure la protection corporelle, le confort et le contrôle de la contamination essentiels nécessaires dans les laboratoires et les environnements contrôlés
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.