Learn More
A77 1726-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | A77 1726-d4 |
| CAS | 1185240-22-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C12 2H4 H5 F3 N2 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Cyano-3-hydroxy-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, A77 1726-d4, (EZ)-Teriflunomide-d4 (phenyl-d4) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C(=C(C)O)C#N)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-cano-3-hydroxy-N-[2,3,5,6-tétradeutéro-4-(trifluorométhyl)phényl]but-2-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.23 |
| Afficher plus |