Learn More
A939572, MedChemExpress
Description
A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | A939572 |
| CAS | 1032229-33-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H22ClN3O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (257.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(N1CCC(OC2=C(Cl)C=CC=C2)CC1)NC3=CC=CC(C(NC)=O)=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.86 |
| Poids de la formule | 387.86 |
| Afficher plus |