Learn More
AABD-SH (4-acétamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole, TRC)
Code produit 30317062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317062 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA10451010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Formule moléculaire C8H7N3O2S
Quantité 10 mg
Synonyme AABD-SH
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
Nom IUPAC N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 209.22
Poids de la formule 209.0259