Learn More
AABD-SH (4-acétamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole, TRC)
Code produit 30310577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310577 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1045101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Formule moléculaire C8H7N3O2S
Quantité 1 mg
Synonyme AABD-SH
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
Nom IUPAC N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 209.22
Poids de la formule 209.0259