Learn More
Gibco™ Kit de plasmides de contrôle AAV-MAX
Product Code. 17875057 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17875057 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17875057 Supplier Gibco™ Supplier No. A47672
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le kit de plasmides de contrôle Gibco™ AAV-MAX consiste en un mélange optimisé de trois plasmides nécessaires à la production du virus adéno-associé de sérotype 2 (AAV2) exprimant la GFP : pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 et pHelper.
Le kit de plasmides de contrôle Gibco AAV-MAX consiste en un mélange optimisé de trois plasmides nécessaires à la production du virus adéno-associé de sérotype 2 (AAV2) exprimant la GFP : pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 et pHelper. Ces trois plasmides doivent être utilisés avec une lignée cellulaire HEK293 qui exprime de manière stable le gène E1 de l’adénovirus. Le kit contient un mélange optimisé des trois plasmides, ainsi qu’un tube séparé de chacun des trois plasmides, ce qui permet à l’utilisateur de les utiliser de manière autonome et de modifier les ratios.
• Gain de temps dans le développement du processus grâce à l’optimisation des ratios de plasmides
• Sert de contrôle positif pour la production d’AAV2-GFP avec le système de production AV-MAX Helper-Free AAV (réf. cat. A51217).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1 mg/mL
Type de produit Plasmide
Gamme de produits AAV-MAX
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Glace
Format Kit d’outils
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Contenu et stockage • 1 tube contenant le mélange des trois plasmides, 1,5 ml
• 1 tube de chacun des trois plasmides seuls, 0,75 ml
Stocker à –20°C.
Type de livraison Transfection
Système d’expression Mammifère