Learn More
Gibco™ Kit de système de production d’AAV sans assistance AAV-MAX, sans tampon de lyse
Code produit 17836511 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17836511 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17836511 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A54824
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Le système de production d’AAV sans assistance AAV-MAX Gibco™ est une plateforme évolutive et à titre élevé pour la production d’AAV en suspension. Il est basé sur une culture en suspension de haute densité de cellules de production virale 2.0 clonales dérivées du 293F dans le milieu de production viral.
  • Une plateforme évolutive et à titre élevé pour la production d’AAV en suspension
  • Basée sur une culture en suspension de haute densité de cellules de production virale 2.0 clonales dérivées du 293F dans le milieu de production viral
  • Les titres viraux optimaux sont médiés par notre réactif avancé de transfection de nanoparticules lipidiques en association avec une nouvelle séquence activatrice de production
  • Les composants sont conçus pour fonctionner de manière synergique, ce qui donne un maximum de titres et élimine la nécessité d’optimiser les réactifs et les protocoles
  • Remarque : cette version du kit ne contient pas le tampon de lyse AAV-MAX
  • Pour acheter le kit, y compris le tampon de lyse AAV-MAX, consultez A51217
  • Tous les composants sont également disponibles à l’achat séparément
Caractéristiques du système de production d’AAV sans assistance AAV-MAX :
  • Les composants fonctionnent en synergie pour produire des titres AAV élevés supérieurs à 5 x 1010 vg/ml (non purifiés)
  • Le système à base de suspension dispose de protocoles évolutifs, allant du flacon pour agitateur aux balances de bioréacteur
  • Protocole de flux de travaux simplifié à l’aide d’une triple transfection sans virus sans assistance
  • Lignée cellulaire clonale, dérivée du 293F, hautement productrice
  • Les protocoles de transfection robustes sont adaptables à la transfection à grande échelle
Composants du kit de système AAV-MAX :
  • 1 flacon de cellules de production virale 2.0
  • 1 litre de milieu de production viral
  • 1 kit de transfection AAV-MAX pour 1 litre de production
  • Tampon de complexation Viral-Plex de 100 ml
  • Supplément GlutaMAX™ de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules de production virale 2.0
Type de cellule Rein (embryonnaire)
Type de produit Système de production d’AAV
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Production d’AAV
Gamme de produits AAV-MAX
Quantité 1 kit
Contenu et stockage • 1 flacon de cellules de production virale 2.0
• 1 L de milieu de production virale
• 1 kit de transfection AAV-MAX (pour la production de 1 L)
• 100 ml de tampon de complexation Viral-Plex
• 100 ml de GlutaMAX
Culture Type Culture cellulaire en suspension