Learn More
Gibco™ AAV-MAX Lysis Buffer
Code produit 17331899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17331899 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17331899 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A50520
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de lyse AAV-MAX Gibco est un réactif de lyse cellulaire prêt à l’emploi pour l’extraction de particules de virus associés aux adénovirus (AAV) à partir de cellules HEK293 du producteur.La lyse cellulaire est à base de détergent, ce qui élimine le besoin d’une perturbation mécanique des cellules.
Gibco AAV-MAX Lysis Buffer is a ready-to-use, chemically defined cell lysis reagent optimized for adeno-associated virus (AAV) vector production workflows. It uses a gentle, detergent-based formulation to eliminate the need for mechanical cell disruption, providing a milder and easier alternative for isolating AAV particles from HEK293 cell cultures. Supplied as a 10X concentrate, it can be directly added to HEK293 production cultures to induce lysis, streamlining AAV particle extraction and recovery from upstream workflows. AAV-MAX Lysis Buffer integrates seamlessly with the AAV-MAX Production System while remaining compatible with other AAV vector production processes, enabling flexible use across different AAV workflows.
  • Un réactif de lyse cellulaire prêt à l’emploi pour l’extraction de particules de virus associés aux adénovirus (AAV) à partir de cellules HEK293 du producteur.
  • La lyse cellulaire est à base de détergent, ce qui élimine le besoin d’une perturbation mécanique des cellules
  • Ceci offre une alternative plus simple et plus simple lors de l’isolement des particules AAV des cultures cellulaires
  • Le tampon est fourni sous forme de solution 10X pouvant être directement ajouté aux productions de HEK293 AAV pour induire la lyse cellulaire
  • Le tampon de lyse AAV-MAX Gibco est une formulation à base de polysorbate 20 et ne contient pas le Triton™ X-100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Type de produit Tampon de lyse cellulaire de production d’AAV
Contenu et stockage Flacon de 100 ml, conserver entre 2°C et 8°C
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Liquide
Gamme de produits AAV-MAX
À utiliser avec (application) Production d’AAV
Cible de purification AAV
Suffisant pour 1 L de culture
Quantité 100 mL
Composition À base de polysorbate 20
pH 6–8