Learn More
Gibco™ Vecteur AAV-MAX pAAV-Rep2Cap2
Code produit 17885057 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tube
Conditionnement:
0.75mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17885057 1 tube 0.75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17885057 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A47678
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
The Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP.
The Gibco AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP. The three plasmids include: pAAV-CMV-emGFP, a pAAV-Rep2Cap2, and pHelper. These three plasmids need to be used with a HEK293 cell line that stably expresses the adenovirus E1 gene. The pAAV-CMV-emGFP is a transfer plasmid, the pAAV-Rep2Cap2 is a Rep/Cap plasmid, and the pHelper is a helper plasmid.
• Standalone plasmids provide flexibility to optimize plasmid ratios
• When used together, serve as a positive control for AAV2-GFP production with the AAV-MAX Helper-Free AAV Production system (Cat. No. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mg/mL
Type de produit Plasmide
Stérilité Non stérile
Gamme de produits AAV-MAX
Quantité 1 tube
Conditions d’expédition Glace
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Contenu et stockage • 1 tube de 0,75 ml, 1 mg/ml
Stocker à -20°C.
Type de livraison Transfection
Système d’expression Mammifère