Learn More
Gibco™ Vecteur AAV-MAX pHelper
Code produit 17835057 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tube
Conditionnement:
0.75mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17835057 1 tube 0.75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17835057 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A47677
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Les plasmides de contrôle Gibco™ AAV-MAX peuvent être utilisés pour produire des virus adéno-associés de sérotype 2 (AAV2) exprimant la GFP.
Les plasmides de contrôle Gibco AAV-MAX peuvent être utilisés pour produire des virus adéno-associés de sérotype 2 (AAV2) exprimant la GFP. Les trois plasmides comprennent : pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 et pHelper. Ces trois plasmides doivent être utilisés avec une lignée cellulaire HEK293 qui exprime de manière stable le gène E1 de l’adénovirus. Le pAAV-CMV-emGFP est un plasmide de transfert, le pAAV-Rep2Cap2 est un plasmide Rep/Cap et le pHelper est un plasmide d’aide.
• Les plasmides autonomes permettent d’optimiser les ratios de plasmides
• Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, ils servent de contrôle positif pour la production d’AAV2-GFP avec le système de production AAV-MAX Helper-Free AAV (réf. cat. A51217).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mg/mL
Type de produit Plasmide
Stérilité Non stérile
Gamme de produits AAV-MAX
Quantité 1 tube
Conditions d’expédition Glace
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Contenu et stockage • 1 x 0.75 mL tube, 1 mg/mL
Store at -20°C.
Type de livraison Transfection
Système d’expression Mammifère