Learn More
Gibco™ AAV-MAX Transfection Kit
Code produit 17311899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit pour 10 litres de production
1 kit pour 1 litre de production
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17311899 1 kit pour 1 litre de production 1 pièce
17321899 1 kit pour 10 litres de production 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17311899 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A50515
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de transfection Gibco AAV-MAX est un composant essentiel du système de production AAV sans hélices AAV AAV-MAX.Elle est formulée pour la transfection transitoire des cellules de production virale 2.0.
The Gibco AAV-MAX Transfection Kit is an essential component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. It is formulated for the transient transfection of Viral Production Cells 2.0.
  • Composant essentiel du système de production AAV sans assistance AAV AAV-MAX
  • Il est formulé pour la transfection transitoire des cellules de production virale 2.0
  • Le kit comprend un réactif de transfection cationique à base de lipides, ainsi qu’un booster de transfection et une séquence activatrice de production
  • Ces aspects sont conçus pour fonctionner ensemble afin de produire des particules de virus associées à l’adeno (AAV) à partir de cellules de production virale 2.0 lorsqu’elles sont cultivées dans un milieu de production viral
Caractéristiques du kit de transfection AAV-MAX :
  • Les composants fonctionnent de manière synergique dans le système AAV-MAX pour produire des titres AAV élevés supérieurs à 5 x 1010 vg/ml (non purifiés)
  • Réactif de transfection AAV-MAX - réactif de transfection cationique à base de lipides pour la triple transfection sans virus d’aide des cultures à haute densité
  • Booster AAV-MAX - composant chimiquement défini qui fonctionne avec le réactif de transfection pour obtenir une efficacité de transfection élevée
  • Séquence activatrice AAV-MAX - composant chimiquement défini qui améliore la production de particules AAV
  • Les protocoles de transfection robustes sont adaptables à la transfection à grande échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HEK293
Contenu et stockage • 6 ml de réactif de transfection AAV-MAX
• 3 ml de booster de transfection AAV-MAX
• 10 ml de séquence activatrice AAV-MAX
Les réactifs doivent être conservés entre 2 et 8°C. Ne pas congeler.
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Description Sans sérum, sans composant d’origine animale, défini chimiquement
Type de cellule Lignées cellulaires établies
Format Flacon
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
Système d’expression Mammifère
À utiliser avec (équipement) Système AAV-MAX
À utiliser avec (application) Production d’AAV
Comprend 10 ml de séquence activatrice Gibco AAV-MAX, 6 ml de réactif de transfection Gibco AAV-MAX, 3 ml de supplément Gibco AAV-MAX
Gamme de produits AAV-MAX
Type de produit Kit de transfection de production d’AAV
Quantité 1 kit pour 1 litre de production
Type de réactif Kit de transfection
Conditions d’expédition Glace