Learn More
AB-MECA, MedChemExpress
Code produit 16491799
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491799 1 mg
16430218 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491799 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19365
MedChemExpress AB-MECA is a high affinity A3 adenosine receptor agonist, has high affinity for recombinant A1 and A3 receptors.
AB-MECA is a high affinity A3 adenosine receptor agonist, has high affinity for recombinant A1 and A3 receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau AB-MECA
CAS 152918-26-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21N7O4
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 55 mg/mL (137.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(NCC4=CC=C(N)C=C4)N=CN=C23)O[C@H](C(NC)=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 399.4
Poids de la formule 399.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation