Learn More
Carboxylate d’abacavire, TRC
Code produit 30179388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179388 10 mg 10mg
30179424 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179388 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA10500510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384380-52-3
Formule moléculaire C14 H16 N6 O2
Synonyme 2-Cyclopentène-1-acide carboxylique, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-2-cyclopentène-1-acide carboxylique∣2269W∣Carboxylate d’abacavir
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 300.32
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 10 mg
Nom chimique ou matériau Carboxylate d’abacavir