Learn More
Carboxylate d’abacavire, TRC
Code produit 30179424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179424 1 mg 1mg
30179388 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1050051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384380-52-3
Formule moléculaire C14 H16 N6 O2
Synonyme 2-Cyclopentène-1-acide carboxylique, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-2-cyclopentène-1-acide carboxylique∣2269W∣Carboxylate d’abacavir
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 300.32
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 1 mg
Nom chimique ou matériau Carboxylate d’abacavir