Learn More
Tocris Bioscience™ Abacavir hemisulfate
Description
Abacavir hemisulfate is a competitive reverse transcriptase inhibitor; inhibits HIV replication. Orally active and brain penetrant. Antiretroviral agent.
Spécification
Spécification
| Pureté | 99% |
| Formule moléculaire | (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate |
| CAS | 188062-50-2 |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Quantité | 50 mg |
| Type de produit | Abacavir hemisulfate |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 335.37 |
| Inhibiteurs | Abacavir hemisulfate |
Usage exclusivement réservé à la recherche