Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Code produit 16417338
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16417338 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16417338 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY17423A
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Abacavir sulfate (Abacavir Hemisulfate) is a competitive, orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir sulfate can inhibits the replication of HIV. Abacavir sulfate shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir sulfate can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Spécification
Poids moléculaire 433.45 g/mol
Type de produit Reference compound
Contenu et stockage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Conditions d’expédition Room temperature
Pureté 98.47%
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic)
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
CAS 188062-50-2
Synonyme Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate