Learn More
MedChemExpress Abacavir sulfate
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 433.45 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.47% |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 188062-50-2 |
| Synonyme | Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate |