Learn More
Sulfate d’abacavir, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15529463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15529463 5 g 5g
15519463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15529463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458860050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 188062-50-2 | C14H18N6O·1/2H2SO4 | 335.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188062-50-2
Formule moléculaire C14H18N6O·1/2H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 335.37
Clé InChI WMHSRBZIJNQHKT-NHMRBCHTSA-N
Synonyme abacavir hemisulfate, 1s,4r-4-2-amino-6-cyclopropylamino-9h-purin-9-yl-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
CID PubChem 75539558
Nom IUPAC [(1S)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purine-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]méthanol ; acide sulfurique
SMILES C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.C1CC1NC2=NC(=NC3=C2N=CN3C4CC(C=C4)CO)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Abacavir sulfate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 335.37
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Abacavir sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.