Learn More
Sulfate d’abacavir, TRC
Code produit 30132983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132983 5 g 5g
30040409 10 mg 10mg
30040539 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132983 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1050005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188062-50-2
Formule moléculaire 2 C14 H18 N6 O. H2 O4 S
Synonyme Sulfate∣d’abacavir Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]cyclopent-2-ényl]méthanol∣2-Cyclopentène-1-méthanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl-, (1S,4R)-, sulfate (2:1) (ACI) ∣2-Cyclopentène-1-méthanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl-, (1S,4R)-, sulfate (2:1) (sel) (9CI) ∣2-Cyclopentène-1-méthanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl-, (1S-cis)-, sulfate (2:1) (sel) (ZCI) ∣1592U89 sulfate∣Abacavir hémisulfate∣Abamune∣Abavir∣ABC sulfate∣DRG 0257∣Ziagen
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 670.74
Type de produit API
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 5 g
Nom chimique ou matériau Sulfate d’abacavir