Learn More
Abacavir, TRC
Code produit 30133098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133098 100 mg 100mg
30138210 50 mg 50mg
17939719 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133098 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA104990100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136470-78-5
Formule moléculaire C14 H18 N6 O
Synonyme Abacavire∣2-Cyclopentène-1-méthanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-, (1S,4R)-2-Cyclopentène-1-méthanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-, (1S-cis)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine-9-yl]-2-cyclopentène-1-méthanol∣1592U89∣ ∣ ABC
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 286.33
Type de produit API
Clé InChI MCGSCOLBFJQGHM-SCZZXKLOSA-N
SMILES NC1=NC(NC2CC2)=C2N=CN([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)C2=N1
Nom IUPAC [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Poids moléculaire (g/mol) 286.34
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 100 mg
Nom chimique ou matériau Abacavir