Learn More
Atago™ Réfractomètre Abbe DR-A1
Code produit. 10041132
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
130 x 290 x 310 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10041132
Marque: Atago™ 1310
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réfractomètre d'Abbe numérique
• Erreur de lecture impossible
• Précision ±0,1% Brix, ±0,0002 nD
• Mesure de liquides ou de solides
• Caractéristiques communes Construction robuste
• Champ optique très lumineux grâce à l'éclairage intégré constitué d'une diode et d'un filtre interférentiel
• Optique interne protégée contre l'humidité par cartouche dessiccante remplaçable
• Prismes thermostatables par circulation externe
• Thermistance intégrée sous la surface du prisme
• Mécanisme d'ouverture du prisme secondaire facilitant la manipulation des substances visqueuses
• Mécanisme de blocage en position fermée pour contact optimal avec l'échantillon
• Mesure facilitée
• Il suffit d'ajuster la croix de visée sur la ligne de séparation des plages
• La mesure et la température sont affichées instantanément
• Calibrage 1 point sur l'eau distillée
• Réfractomètre d'Abbe numérique standard
• 2 unités au choix, indice de réfraction ou % Brix compensé en température à 20°C
• Réfractomètre d'Abbe numérique
Spécification
Type Réfractomètre
Indice de réfraction 1,3 à 1,7g
Précision ±0.0002nD
Affichage Numérique
Comprend Avec adaptateur secteur
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 130 x 290 x 310 mm
Hauteur (métrique) 310 mm
Longueur (métrique) 130mm
Largeur (métrique) 290 mm
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Alimentation électrique 100/240, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz