Learn More
Atago™ Réfractomètre du type Abbe pour liquide NAR-1T
Code produit 10719200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
130 x 180 x 230 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10719200 130 x 180 x 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10719200 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 1211
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Conçu pour la mesure d’échantillons liquides. Les réfractomètres du type Abbe pour liquides Atago™ NAR-1T sont dotés de l’échelle d’indice de réfraction et de l’échelle BRIX.
  • Inclut une source lumineuse de ligne D (589 nm)
  • L’étalonnage peut être effectué avec de l’eau distillée
Spécification
Type Réfractomètre
Indice de réfraction 1,3 à 1,7g
Précision ±0.0002nD
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Pour la mesure d’échantillons liquides
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 130 x 180 x 230 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Longueur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 180 mm
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 240 V
Fréquence 50/60 Hz