Learn More
ATAGO™ Réfractomètre Abbe NAR-1T
Code produit 11466238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1,3000 à 1,7000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction Conditionnement
11466238 1,3000 à 1,7000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11466238 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 1212
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le réfractomètre Abbe NAR-1T SOLID convient à la mesure de l’échelle d’indice de réfraction et de l’échelle Brix pour les échantillons liquides et solides. Fonctionne avec une source lumineuse D-line (589 nm).
  • Ces réfractomètres Abbe fournissent un indice de réfraction très précis et des mesures Brix de liquides et de solides.
  • Placez votre échantillon sur le prisme principal, avec rebord en acier inoxydable pour empêcher la corrosion, regardez à travers l’oculaire et alignez le trait d’ombre dans le réticule.
  • La source lumineuse intégrée de 589 nm de l’illuminateur fournit une lumière monochromatique stable (02939-00, -02 comprenant une source lumineuse à LED), ce qui facilite la lecture des lignes noires sur le champ vert.
  • Le prisme secondaire dépoli dirige la lumière vers le prisme principal uniformément et se soulève pour faciliter le placement des solides et des liquides visqueux sur le prisme principal.
  • Le bouton du compensateur couleur vous permet d’ajuster la ligne de bordure pour une plus grande clarté et une meilleure capacité de réglage pour une plus grande résolution. Utilisez le bouton de compensation des couleurs et une table de conversion pour mesurer la dispersion (variance de RI avec différentes longueurs d’onde de lumière).
  • Afin de maintenir une température constante aux deux prismes, ces réfractomètres comprennent quatre ports de 9 mm de diamètre extérieur (à l’aide d’une tubulure de 6 à 7 mm de diamètre intérieur) pour les connexions à un bain à température constante.
  • Un thermomètre à thermistance pour mesurer la température est intégré au prisme principal.
  • La température du prisme principal est indiquée sur l’écran LCD de 0°C à 50°C avec une précision de ±0,2°C ; une unité d’affichage numérique de la température est incluse.
  • La chambre de dessiccant intégrée élimine l’humidité de l’optique interne en garantissant une vue dégagée des échelles.
Spécification
Type Réfractomètre de paillasse
Scale Range 0,0 % à 95,0 % (Brix)
Indice de réfraction 1,3000 à 1,7000
Précision ± 0,002 (indice de réfraction), ± 0,1 % (Brix)
Poids (métrique) 2,5 kg (réfractomètre), 0,5 kg (thermomètre)
Dimensions (L x l x H) 130 x 180 x 230 mm (réfractomètre) 100 x 110 x 70 mm (thermomètre)
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Tension 100/240 V