Learn More
ATAGO™ Réfractomètre Abbe NAR-2T
Code produit 11486238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
120 x 200 x 250 mm (réfractomètre) 100 x 110 x 70 mm (thermomètre)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11486238 120 x 200 x 250 mm (réfractomètre) 100 x 110 x 70 mm (thermomètre) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11486238 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 1220
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre Abbe NAR-2T est conçu pour être utilisé avec des composés nécessitant une mesure à haute température.
  • Réfractomètre de table Abbe pour la mesure de l’indice de réfraction (1,3000 à 1,7000 ND) et Brix (échelle de 0,0 % à 95,0 %) d’échantillons à haute température entre 5°C et 120°C et mesure avec l’unité de thermomètre de 0,0°C à 120°C.
  • Affichage numérique par éclairage LED des mesures de température en Celcius, et lectures de mesures d’affichage à échelle analogique immédiate avec une source de lumière optique en fibre optique de ligne D (deutérium) (589 Nm)
  • Fonctionne sur une alimentation de 100 V à 240 VCA, 50/60 Hz, doté d’un cordon d’alimentation de 110 V de 6 pi ; il peut être étalonné avec de l’eau distillée pour faciliter le fonctionnement
  • Corps vertical incliné (12 x 20 x 25 cm) avec oculaire monoculaire, focalisable, rembourré pour visualisation
  • Peut être connecté à un bain de circulation à température constante (vendu séparément) pour le contrôle de la température de l’échantillon
Spécification
Type Réfractomètre de paillasse
Scale Range 0,0 % à 95,0 % (Brix)
Indice de réfraction 1,3000 à 1,7000
Précision ± 0,002 (indice de réfraction), ± 0,1 % (Brix)
À utiliser avec (application) Composés de mesure à hautes températures
Poids (métrique) 2,8 kg (réfractomètre), 0,5 kg (thermomètre)
Dimensions (L x l x H) 120 x 200 x 250 mm (réfractomètre) 100 x 110 x 70 mm (thermomètre)
Plage de températures (métrique) 5°C à 120°C
Tension 240 V