Learn More
Molecular Probes™ AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit
Code produit. 10389194
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10389194
Marque: Molecular Probes™ A10389
Kit de microbilles anti-rat / anti-hamster AbC™
Le kit de microbilles de compensation d’anticorps de rat / hamster AbC™ fournit une technique cohérente, précise et simple d’utilisation pour régler la compensation de cytométrie en flux lorsque vous utilisez des anticorps conjugués au fluorochrome de rat ou d’hamster avec n’importe quel laser en cytométrie en flux.
  • Réactivité de l’espèce : à utiliser avec tous les isotypes de conjugués d’anticorps de rat et de hamster
  • Compatibilité laser maximale : pour une utilisation avec tous les lasers
    Une compensation précise est essentielle pour une analyse multicolore efficace lors d’une cytométrie en flux. Souvent, cependant, le kit de microbilles de compensation d’anticorps anti-souris AbC™ Anti-Mouse Antibody Compensation fournit une technique cohérente, précise et simple d’utilisation pour régler la compensation de cytométrie en flux en cas d’utilisation d’anticorps de souris conjugués au fluorochrome avec n’importe quel laser en cytométrie en flux.
  • Réactivité de l’espèce : à utiliser avec tous les isotypes de conjugués d’anticorps de souris
  • Compatibilité maximale avec les lasers : pour une utilisation avec tous les lasers
    La compensation précise est essentielle pour une analyse multicolore efficace lors d’une cytométrie en flux. Souvent, cependant, les contrôles de compensation cellulaire ne sont pas complètement efficaces, car de nombreux antigènes sont peu exprimés, or des cellules faiblement colorées peuvent entraîner des réglages de compensation inexacts. Le kit de microbilles anti-souris AbC™ a été développé pour résoudre ce problème.
    Fonctionnement
    Chaque kit comporte des microsphères de polystyrène qui ont la capacité de capturer les conjugués d’anticorps fluorescents (microbilles de compensation positive) ou qui sont inertes (microbilles de compensation négative). Après avoir mélangé un anticorps de souris conjugué à un fluorophore, les deux composants offrent une régulation positive à signal élevé distinct avec une population négative appropriée qui peut ensuite servir pour régler correctement la compensation indépendamment de l’intensité réelle des cellules.
    Réactivité des espèces
    Le kit de microbilles anti-souris AbC™ est idéal pour la compensation avec tous les isotypes d’immunoglobulines de souris (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM).
    Compatibilité laser maximale
    Tous les kits de microbilles de compensation AbC™ sont idéaux pour une utilisation avec n’importe quelle source d’excitation, y compris le laser de 405 nm qui a toujours délivré des signaux de fond plus intenses en raison de l’auto-fluorescence avec d’autres kits du marché. Les contrôles de compensation cellulaire ne sont pas complètement efficaces étant donné que de nombreux antigènes ne sont pas fortement exprimés et que les cellules faiblement colorées peuvent entraîner des réglages de compensation inexacts. Le kit de microbilles anti-rat / hamster AbC™ a été développé pour résoudre ce problème.
    Fonctionnement
    Chaque kit comporte des microsphères de polystyrène qui ont la capacité de capturer les conjugués d’anticorps fluorescents (microbilles de compensation positive) ou qui sont inertes (microbilles de compensation négative). Après avoir mélangé un anticorps de rat ou de hamster conjugué à un fluorophore, les deux composants offrent une régulation positive à signal élevé distinct avec une population négative appropriée qui peut ensuite servir pour régler correctement la compensation indépendamment de l’intensité réelle des cellules.
    Réactivité de l’espèce
    Le kit de microbilles anti-rat / hamster AbC™ est idéal pour la compensation de tous les isotypes d’immunoglobulines de rat (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM) et de hamster (IgG arménienne et IgG syrienne).
    Compatibilité laser maximale
    Tous les kits de microbilles de compensation AbC™ sont idéaux pour une utilisation avec n’importe quelle source d’excitation, y compris le laser 405 nm qui a toujours fourni des signaux de fond plus élevés en raison de l’auto-fluorescence avec d’autres kits disponibles sur le marché.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) 6 μm
    Contenu et stockage Contient 1 flacon de microbilles de capture AbC™ anti-rat / hamster et 1 flacon de microbilles négatives.
  • Conserver entre 2°C et 8°C
  • Émission Tout laser (UV à 633 / 635)
    Format Tube(s)
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Quantité 1 kit
    Méthode de détection Fluorescent
    Configuration des colorations Surface
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Gamme de produits CompenFlow, Molecular Probes
    Type de produit Kit de microbilles de compensation d’anticorps