Learn More
Invitrogen™ Kit de microbilles de compensation totale d’anticorps AbC™
Code produit 15384147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15384147 100 tests 100 tests
15308666 25 tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15384147 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10497
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une technique cohérente, précise et simple d’utilisation pour régler la compensation de cytométrie en flux lorsque vous utilisez des anticorps conjugués au fluorochrome de souris, du rat, de hamster ou de lapin avec laser en cytométrie en flux.
  • Réactivité multi-espèces la plus large : à utiliser avec tous les isotypes de conjugués d’anticorps de souris, de rat, de hamster et de lapin
  • Signal plus puissant : les microbilles de capture d’anticorps les plus sensibles à disposition
  • Compatibilité laser maximale— pour être utilisé avec tous les types de lasers
  • Chaque kit comporte des microsphères de polystyrène qui ont la capacité de capturer les conjugués d’anticorps fluorescents (microbilles de compensation positive) ou qui sont inertes (billes de compensation négative).
  • Idéal pour la compensation avec tous les isotypes d’immunoglobuline de souris (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), de rat (IgG1, IgG2a, IgG2b), de hamster (IgG arméniennes et IgG syriennes) et de lapin (monoclonal et polyclonal). Démontre la réactivité la plus élevée et la plus constante aux différentes sous-classes d’immunoglobuline de l’industrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 6 μm
Contenu et stockage Contient 1 flacon de microbilles de capture par compensation totale AbC™ et 1 flacon de microbilles négatives.
  • Conserver entre 2°C et 8°C
  • Format Tube
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Nbre de tests 100 dosages
    Quantité 100 tests
    Méthode de détection Fluorescent
    Gamme de longueur d’onde d’excitation Tout laser (UV à 633 / 635)
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Gamme de produits AbC
    Type de produit Microbilles de compensation