Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 50 mg
Code produit 32117596 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117596 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab12091650mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Spécification
Formule Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid