Learn More
Abcam BSA Removal Kit, 1 mL
Code produit 32116461 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116461 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116461 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1732311mL
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026