Learn More
Abcam Caspase 3/7 Staining Kit (Far Red), 50 Tests
Code produit 32173916 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 Tests
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32173916 50 Tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32173916 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab27078550Test
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Antibody, suitable for Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay, with 2 citations.
  • Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay
Spécification
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Conjugué Unconjugated
Quantité 50 Tests