Learn More
Abcam cis-10-Heptadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 100 mg
Code produit 32109764 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109764 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109764 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab143904100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid
  • Form: Liquid
Spécification
Formule Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid