Learn More
Abcam cis-6-Hexadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 25 mg
Code produit 32109536 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109536 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109536 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab14391125mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
  • Form: Liquid
Spécification
Formule Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
Quantité 25 mg