Learn More
Abcam Heptadecanoic acid (Margaric acid), Long chain saturated fatty acid, 1 g
Code produit 32108730 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32108730 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32108730 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1438711g
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Heptadecanoic acid
Spécification
Formule Constituents: 100% Heptadecanoic acid