Learn More
Abcam Human Calumenin ELISA Kit, 96 Tests
Code produit 32112878 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112878 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112878 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3094041x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Calumenin in Plasma, Serum, Cell culture supernatant. Sensitivity 0.55 ng/mL, range 0.55 - 150 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum, Cell culture supernatant
  • Species Reactivity: Human
  • Sensitivity: 0.55 ng/mL
  • Range: 0.55 - 150 ng/mL
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at -20°C
Spécification
Plage de dosage 0.55 to 150 ng/mL
Sensibilité du dosage 0.55 ng/mL
Contenu et stockage Store at -20°C
Méthode de détection Colorimetric
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit ELISA Kit
Type d’échantillon Plasma, Serum, Cell Culture Supernatant
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Alias de gène Calumenin, Crocalbin, IEF SSP 9302, CALU
Identification génétique (Entrez) 813
Symbole de gène(s) CALU
Quantité 96 Tests
État réglementaire RUO
Cible Calumenin
ID UniProt O43852