Learn More
Abcam Phalloidin-iFluor 647 Reagent, 300 Tests
Code produit 32174004 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 Tests
Conditionnement:
300 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32174004 300 Tests 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32174004 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab176759300Test
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 100 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Solid
Spécification
Formule Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Ambient
Conjugué Unconjugated
Quantité 300 Tests