Learn More
Abcam Rabbit specific HRP/DAB Detection IHC Kit, 15 mL
Code produit 32112225 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112225 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112225 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab6426115mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Antibody, suitable for IHC-P, IHC-Fr, with over 200 citations.
  • Applications: IHC-P, IHC-Fr
Spécification
Quantité 15 mL