Learn More
Schuett Biotec™ Abflammpistole Easyflame
Code produit 10594145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10594145 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594145 Fournisseur Schuett Biotec™ Code fournisseur 3359102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.73€
    250.00€ / 1 pièces
    Économisez 125.73€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Spécification
Type de produit Brûleur à gaz
À utiliser avec (application) Flambage et stérilisation
Hauteur (métrique) 60 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0.5 kg