Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage 2 ml à code-barres 2D et bouchon à vis ABgene™
Code produit 10048419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
En vrac, 500/Cs.
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10048419 En vrac, 500/Cs. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10048419 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1389/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    576.63€ / 500 pièces
    Économisez 140.37€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de stockage 2 ml Thermo Scientific™ ABgene à code-barres 2D et à bouchon à vis sont parfaits pour le stockage d’échantillons de grands volumes dans un vaste spectre de conditions de laboratoire jusqu’à -80°C. Nos experts techniques sont à votre disposition pour vous fournir des solutions de gestion des échantillons pour votre laboratoire.
Les tubes de stockage 2 ml Thermo Scientific™ ABgene à code-barres 2D et à bouchon à vis sont parfaits pour le stockage d'échantillons de grands volumes dans un vaste spectre de conditions de laboratoire jusqu'à -80°C. Notre équipe dévouée, réputée pour conseiller la clientèle en matière d'équipements et de consommables, peut vous proposer des solutions simples pour améliorer vos processus de gestion des échantillons – en utilisant notamment les tubes de stockage de 2 ml à code-barres 2D et bouchon à vis et les lecteurs de code-barres 2D Thermo Scientific associés.
Un code-barres 2D unique, encapsulé de façon permanente à la base de chaque tube, fournit une identification fiable et sécurisée, tandis que les lecteurs de code-barres 2D Thermo Scientific prennent en charge le décodage et l'intégration des tubes dans les bases de données et les systèmes de suivi existants.
Suivi en toute sécurité
  • Code-barres 2D visible même dans des conditions de laboratoires très défavorables
  • Décodage instantané du code-barres 2D de chaque tube avec les lecteurs de code-barres 2D de la gamme Thermo Scientific ; lecture du tube dans toute application ou base de données, ou intégration possible via diverses options d’exportation de données
  • Après le stockage des données, lecture du tube via le dispositif de recherche de la base de donnée permettant d'obtenir instantanément les informations concernant l'échantillon et d'identifier le contenu du tube.
Conception intelligente
  • Gain précieux d'espace dans votre congélateur, grâce à un portoir empilable innovant, au format microplaque de 48 tubes (6 × 8) au volume de cryopréservation classique de 2 ml.
  • Référence en grille alphanumérique sur le portoir et le couvercle indiquant clairement l'emplacement du tube dans le portoir de tubes.
  • Tubes à pas de vis externe, pour prévenir des contaminations.
  • Fond de portoir ouvert permettant la lecture simultanée de tous les code-barres 2D et une congélation/décongélation des produits plus rapide, pour un gain de temps appréciable.
  • Portoir empilable et sécurisé garantissant la bonne organisation des échantillons dans le congélateur et facilitant le retrait des échantillons – contrairement aux boîtes de stockage en plastique ou en carton traditionnelles.
  • Puits interne en V pour éliminer les volumes morts et améliorer la récupération d’échantillons
Contrôle qualité rigoureux
  • Lecture individuelle de chaque tube, pour assurer la lisibilité du code-barres 2D.
  • Vérification individuelle de chaque code barres 2D pour garantir l'absence de doublons d'identification dans la base de données sur l'ensemble des tubes de stockage à code-barres 2D Abgene.
  • Test d’absence de fuite pour chaque lot de tubes de stockage, pour assurer l’intégrité et la fiabilité des échantillons
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons ; Identification instantanée des échantillons ; Identification fiable des échantillons archivés ; Expédition sécurisée des échantillons ; Stockage des échantillons génomiques, des composés DMSO dissous ; Suivi des échantillons pendant un processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tube de stockage de 2 ml avec bouchon à vis
Capacité (métrique) 2 ml
Configuration d’emballage 500/paquet
Conditionnement En vrac, 500/Cs.
Type de puits Fond en V
Code-barres Code-barres 2D
Quantité d’emballage 500 / boîte
Type de bouchon Bouchon avec joint torique résistant à basse température