Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de 5 ml à code-barres 2D et bouchon à vis Abgene™
Code produit 10088609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
240 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10088609 5 ml 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10088609 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB1470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    971.98€ / 240 pièces
    Économisez 148.02€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-02-2027
Les tubes de stockage de 5 ml à code-barres 2D et à bouchon à vis ABgene sont parfaits pour le stockage de grands volumes. Leur code-barres gravé au laser est encapsulé à la base du tube pour l’identification et le suivi fiable et sécurisé des échantillons. Nos experts techniques sont à votre disposition pour vous fournir des solutions de gestion des échantillons pour votre laboratoire.
Les tubes de stockage de 5 ml à code-barres 2D et bouchon à vis ABgene sont idéaux pour le stockage de grands volumes. Ils sont encapsulés, avec leur code-barres 2D gravé au laser, à la base du tube pour l’identification et le suivi fiable et sécurisé des échantillons. Nos experts techniques sont à votre disposition pour vous fournir des solutions de gestion des échantillons pour votre laboratoire. Nous proposons une vaste gamme de produits Thermo Scientific™ qui comprend des tubes à code-barres 2D, des racks, des lecteurs, des pipettes et d’autres instruments de manipulation de liquide automatisés.
Suivi rapide et sécurisé
  • Lecture du tube à code barres2D à partir d'un fichier ou d'une base de donnée, ou intégration via diverses options d'exportations de données.
  • Accès instantané à l'identification des échantillons et aux informations concernant leur contenu, grâce au dispositif de recherche de la base de données.
  • Décodage instantané des code-barres 2D avec les lecteurs de code-barres 2D de la gamme Thermo Scientific.
Stockage efficace, conception supérieure
  • Racks de congélateurs compacts empilables Thermo Scientific Abgene au format microplaque (48 tubes par rack) pour un gain d’espace précieux
  • Référence en grille alphanumérique sur le couvercle, pour une localisation aisée des tubes.
  • Tubes à pas de vis externes, pour prévenir la contamination.
Contrôle qualité rigoureux
  • Lecture individuelle de chaque tube de stockage, pour assurer la lisibilité du code-barres 2D.
  • Vérification individuelle de chaque code-barres 2D pour garantir l’absence de doublons d’identification dans la base de données de tous les tubes de stockage
  • Test d'absence de fuite de chaque lot de tubes de stockage, pour assurer l'intégrité et la fiabilité des échantillons.
  • Tous les tubes sont certifiés DNase Free, RNaseFree et ADN Free.
Recommandés pour :
Récupération d'échantillons individuels ; Identification instantanée des échantillons ; Identification fiable des échantillons archivés ; Expédition sécurisée des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tube à bouchon, sur portoir
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Polypropylène
Conditionnement En rack
Code-barres Code-barres 2D
Bouchon inclus Oui