Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à code-barres 2D et Twist-Lock Abgene™
Description
Un code-barres 2D unique est encapsulé sur la base de chaque tube de stockage Twist-Lock à code-barres Thermo Scientific Abgene pour identifier et suivre en toute sécurité les échantillons, même dans les conditions de laboratoire les plus difficiles. Décodage instantané du code-barres 2D de chaque tube avec les lecteurs de codes-barres 2D de la gamme Thermo Scientific ; lecture du tube dans une application ou une base de données, ou intégration possible via diverses options d’exportation de données, vous avez le choix. Après stockage des données, le lecteur de code-barres lit le tube en utilisant le dispositif de recherche de la base de données qui fournit instantanément les informations concernant l’échantillon et identifie le contenu du tube.
Suivi en toute sécurité
- Code-barres 2D visible même dans des conditions de laboratoires très défavorables
- Décodage instantané du code-barres 2D de chaque tube avec les lecteurs de code-barres 2D de la gamme Thermo Scientific ; lecture du tube dans toute application ou base de données, ou intégration possible via diverses options d’exportation de données
- Après le stockage des données, lecture du tube via le dispositif de recherche de la base de donnée permettant d'obtenir instantanément les informations concernant l'échantillon et d'identifier le contenu du tube.
Conception intelligente
- Gain précieux d’espace dans votre congélateur, grâce à un rack empilable innovant, au format microplaque de 48 tubes (6 x 8) au format de cryopréservation classique
- Référence en grille alphanumérique sur le portoir et le couvercle indiquant clairement l'emplacement du tube dans le portoir de tubes.
- Tubes à pas de vis externe, pour prévenir des contaminations.
- Fond de rack ouvert permettant la lecture simultanée de tous les code-barres et une congélation/décongélation des produits plus rapide, pour un gain de temps appréciable.
- Portoir empilable et sécurisé garantissant la bonne organisation des échantillons dans le congélateur et facilitant le retrait des échantillons – contrairement aux boîtes de stockage en plastique ou en carton traditionnelles.
- Puits interne en V pour éliminer les volumes morts et améliorer la récupération d’échantillons
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube, pour assurer la lisibilité du code-barres 2D.
- Vérification individuelle de chaque code barres 2D pour garantir l'absence de doublons d'identification dans la base de données sur l'ensemble des tubes de stockage à code-barres 2D Abgene.
- Test d’absence de fuite pour chaque lot de tubes de stockage, pour assurer l’intégrité et la fiabilité des échantillons
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons ; Identification instantanée des échantillons ; Identification fiable des échantillons archivés ; Expédition sécurisée des échantillons ; Stockage des échantillons génomiques, des composés DMSO dissous ; Suivi des échantillons pendant un processus de fabrication.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube à bouchon vissé |
| Description | Tubes 2D Cypher Twist-Lock |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Code-barres | Code-barres 2D |
| Quantité d’emballage | 5 boîtes/paquet |
| Capacité (impériale) | 0,0338 fl oz. |